Potasio cianuro ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
26801.180EA 48.8 EUR
26801.180 26801.260 26801.290
Potasio cianuro ≥96.0%, GPR RECTAPUR®
Potasio cianuro
Formula: KCN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011397
Núm. CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Sulfide (S) max. 0.003%
Sodium (Na) max. 0.5%