Potasio cianuro ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
26803.180EA 72.6 EUR
26803.180 26803.230 26803.290 26803.460
Potasio cianuro ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis
Potasio cianuro
Formula: KCN
MW: 65.12 g/mol
Pto. Ebullición: 1625
Pto. de fusión: 634
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011397
Núm. CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 13,07709
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Chloride (Cl) max. 0.5%
Sulfate (SO4) max. 0.04%
Sulfide (S) max. 0.003%
Phosphate (PO4) max. 0.005%
Thiocyanate (SCN) passes test (limit about 0.02%)
Iron (Fe) max. 0.03%
Lead (Pb) max. 0.0002%
Sodium (Na) max. 0.5%