Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) (Mezcla de isómeros) ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
85985.290EA
92.9
EUR
85985.290
85985.320
85985.460
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros) (Mezcla de isómeros) ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Éter monometílico del dipropilenglicol (mezcla de isómeros)
Formula:
C₇H₁₆O₃ MW: 148.2001 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059604 Núm. CAS: 34590-94-8 |
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) (isomers) | ≥ 99,0 % |
Identification (IR) | Passes test |
Density (20/4) | 0,945 - 0,957 |
Water | ≤ 0,15 % |