Bencina de petróleo, 50…70 °C 90, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
88263.290EA 77.8 EUR
88263.290 88263.360 88263.460
Bencina de petróleo, 50…70 °C 90, AnalaR NORMAPUR®
Bencina de petróleo
Densidad: 0.7
Pto. de inflamación: -10
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Readily carbonisable substances passes test
Density (20/4) 0.654 - 0.670
Free acidity max. 0.00008 meq/g
Boiling range (50-70°C) (Vol%) min. 90%
Evaporation residue max. 10 ppm
Water max. 100 ppm