Placas de precipitación de proteínas, J.T.Baker® BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
8181-596EA
515
EUR
8181-596
8181-96
Placas de precipitación de proteínas, J.T.Baker® BAKERBOND®
Sistemas para purificación de proteínas
Reactivos para purificación de proteinas
Las placas de precipitación de proteínas J.T.Baker® Bakerbond® permiten una extracción rápida de las proteínas de muestras biológicas.
- Extracción de proteínas del plasma
- Son ideales para las aplicaciones previas a la LC-MS
- Formato de placa de 96 pocillos para múltiples muestras
- Se puede utilizar el colector de vacío (8183-VM)
- Placas de colección disponibles
Las proteínas salen de la solución si se sigue el protocolo estándar. Este proceso elimina las proteínas de la matriz que podrían interferir con los análisis de LC-MS y también evita la precipitación de las proteínas durante los análisis de HPLC.