Placas que contribuyen a la extracción de líquidos, J.T.Baker® BAKERBOND®
Proveedor: Avantor
J.T.Baker® BAKERBOND® supported liquid extraction (SLE) plates are an ideal and faster alternative to traditional liquid-liquid extraction methods and allow excellent recoveries of analytes from biological matrices.
- Material de embalaje de tierra infusoria
- Protocolo simple
- Más rápido y fácil que la extracción líquido-líquido
- Formatos de placa de 96-pocillos o cartucho ofrecidas
- Se puede utilizar para la extracción de proteínas
Este método de preparación de muestras se puede utilizar previamente a los métodos de cromatografía como LC-MS, HPLC y UHPLC, y una amplia aplicabilidad para ácidos, bases y compuestos neutros.