2-Fenoxietanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Éter monofenílico del etilenglicol
87105.290EA
68.6
EUR
87105.290
87105.320
87105.460
2-Fenoxietanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
2-Fenoxietanol
Formula:
C₆H₅OCH₂CH₂OH MW: 138,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002857 Núm. CAS: 122-99-6 |
Resultados test especificaciones
Assay (GC, area%) | min. 99,0% |
Identification (IR) | passes test |
Density (20/4) | 1,105 - 1,110 |
Peroxides (as H₂O₂) | max. 50 ppm |