Cassette de prueba rápida de antígeno para el SARS-CoV-2 (Hisopado nasal)
Proveedor: SURESCREEN
COVID19AGVCG COVID19AGVCGEU
COVID19AGVCGEA 261 EUR
COVID19AGVCG SURECOVID19AGVCGEU
Cassette de prueba rápida de antígeno para el SARS-CoV-2 (Hisopado nasal)
Ensayos Ensayos inmunológicos
Una prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno para el SARS-CoV-2 en un hisopado nasal.
USO PREVISTO
El cassette de prueba rápida del antígeno para el SARS-CoV-2 es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno para el SARS-CoV-2 en un hisopado nasal. La identificación se basa en los anticuerpos monoclonales específicos de la proteína nucleocápsida(N)del SARS-CoV-2. Su objetivo es ayudar en el diagnóstico diferencial rápido de las infecciones por la COVID-19.
Precaución: Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro.