Controlador de pipetas, accu-jet® S
Proveedor: Brand
26351 26352 26353 26350 26361 26362 26363 26360
612-6818EA 578 EUR
612-6818 612-6819 612-6820 612-6817 612-6822 612-6823 612-6824 612-6821
Controlador de pipetas, accu-jet® S
Pipetas Pipeteadores
El controlador de pipetas accu-jet® S le brinda versatilidad y resistencia a su equipo. Hace que el trabajo de laboratorio sea simple, fácil y eficiente, ya sea que trabaje con cultivos celulares, en control de calidad o en un laboratorio farmacéutico.
  • Control preciso para un ajuste de volumen preciso y trabajos delicados de cultivo celular
  • Posición de descanso integrada
  • Servicio - amable y sostenible
  • Empuñadura ergonómica y diseño perfectamente equilibrado
  • Llena una pipeta de 25 ml a la máxima velocidad del motor en solo 3 segundos
  • Batería con tecnología de carga inteligente e indicadores de carga de dos colores
  • Cuatro colores atractivos
Precise pipetting of large and small volumes is easy due to single-handed control of pipetting speed for fast, powerful aspiration, accurate meniscus setting, or precise dispensing of small volumes. Thanks to the precise control, you always achieve the required volume spot-on when working with graduated or bulb pipettes. If you need extra power or precision, motor speed is controlled on the fly with one hand, choose between gravity-delivery (for pipettes calibrated 'to deliver') or powered blow-out delivery (for pipettes calibrated 'to contain').
Las prácticas funciones respaldan el trabajo eficiente con interrupciones mínimas. Por lo general, puede trabajar durante 8 horas de pipeteo continuo sin recargar (aspiración y administración continuas con una pipeta de 10 ml), y el accu-jet® S se puede usar mientras se carga. Incluso durante las pausas breves, el accu-jet® S ahorra tiempo. Con la posición de reposo integrada, puede colocar el instrumento sobre la mesa de trabajo boca arriba con una pipeta insertada. El instrumento permanece listo para usar y accesible para que pueda continuar su trabajo a su conveniencia.
El uso eficiente de los recursos es el objetivo principal del accu-jet® S. Está diseñado para hacer que las tareas de servicio de rutina, como el reemplazo del filtro de membrana, el cambio del adaptador o el reemplazo de la batería, sean simples y fáciles para usted. Esto y su diseño robusto lo convierten en la opción perfecta para un servicio confiable y prolongado. El sistema de válvulas asegura que no queden vapores dentro del instrumento, evitando así la corrosión. El filtro de membrana y la válvula de retención evitan que el líquido entre accidentalmente en el instrumento. El embalaje y la producción utilizan soluciones sostenibles. El embalaje contiene más del 90% de material reciclado y la fabricación se basa en fuentes renovables.