VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Proveedor: VWR Collection
710-2151EA 10280 EUR
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Muestreadores Muestreadores de aire
SAS Super Pinocchio CR es un muestreador de impactación microbiana compacto diseñado para probar la calidad del aire comprimido y los gases utilizados en salas blancas. Se conecta una fuente de aire comprimido y el medidor de flujo para regular y lograr el caudal requerido.
  • Compacto y totalmente transportable
  • Placas de contacto de 55 mm (RODAC) o placas de Petri estándar de 90 mm
  • Diseño 100% de acero inoxidable
  • Totalmente esterilizables en autoclave
  • Medidor de flujo calibrado
Los muestreadores de aire no alimentado SAS Super Pinocchio CR prueban la calidad microbiológica tanto del aire comprimido como de los gases. El compacto SAS Super Pinocchio CR ofrece una forma más conveniente de monitorear partículas viables en el aire comprimido y otros suministros de gas. Se puede desmontar completamente para facilitar la limpieza. Sin embargo, el Pinocchio CR ahora se fabrica en acero inoxidable para permitir un proceso de descontaminación más efectivo.
Utilizando el método SAS probado de muestreo de aire viable, los muestreadores de aire de Pinocchio recolectan muestras de aire en placas de contacto o placas de Petri de 90 mm. El flujo de aire del suministro comprimido se regula a través de un medidor de flujo antes de pasar a través de un cabezal de muestreo SAS tradicional. Todas las unidades Pinocho proporcionan un método controlado para el monitoreo de la carga biológica del aire comprimido y otros gases y pueden incluirse en un programa de monitoreo ambiental.
Certificaciones: Está disponible la documentación de IQ y OQ.
Información de suministro: Unidad independiente que consta de conexiones, medidor de flujo de aire, manómetro, llave, cabezal de embudo con soporte.