VWR®, Homogeneizadores
Proveedor: VWR Collection
431-0290EA 1860 EUR
431-0290 431-0291 431-0292 431-0293
VWR®, Homogeneizadores
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Estos homogeneizadores compactos son adecuados para todas las tareas de dispersión estándar y mezclas intensivas. Las unidades son robustas, y su estabilidad evita oscilaciones de pulsaciones y vibraciones, además es sencillo y seguro cambiar agregados para diferentes tareas.
  • Fácil operación con un interruptor de encendido y apagado y control de velocidad
  • Control inteligente de velocidad variable para una larga vida útil del equipo
  • Bajo nivel de ruido
  • Soporte regulable en altura (disponible como opción)
  • Cambie agregado fácilmente
  • Los modelos M, L y XL brindan estabilidad de velocidad incluso con cambios en la viscosidad
  • El modelo XL brinda protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y bloqueo
Este homogeneizador S de mano es ergonómico, liviano e ideal para un cambio rápido de volúmenes de muestra más pequeños, de 0,1 a 300 ml.
El homogeneizador M tiene una carcasa elegante e insonorizada que oculta suficiente energía para manejar una variedad de aplicaciones de forma segura y rápida, desde la preparación de muestras hasta la prueba de fórmulas y recetas de productos, para volúmenes de muestra de 0,1 a 5000 ml.
El homogeneizador L presenta una alta potencia de accionamiento y un diseño elegante, su gran capacidad de reserva significa que se puede usar para preparar muestras con grandes volúmenes con la misma facilidad que muestras con volúmenes pequeños. Es ideal para volúmenes de muestra de 100 a 10000 ml.
El homogeneizador XL es la unidad de accionamiento más potente, con control de velocidad continuo y altas velocidades de punta, ofrece una solución para una amplia gama de aplicaciones de mezcla, ideal para volúmenes de muestra de 2000 a 20000 ml.
Las aplicaciones incluyen trituración de muestras de tejido animal y humano en una variedad de fluidos y volúmenes, preparación de muestras para la extracción y disolución de materiales orgánicos, preparación de muestras para procedimientos de diagnóstico médico, así como análisis de ADN, extracciones de sistemas/sustancias de muestras derivadas de vegetales, disrupción de células animales y humanas y desaglomeración de estructuras celulares unidas.
Información para pedidos: Se suministra sin accesorios.