Microscopios digitales, Emspira 3
Proveedor: LEICA MICROSYSTEMS
10450851_P 10450936_P 10450923
630-3381EA 13570 EUR
630-3381 630-3382 LEIM10450923
Microscopios digitales, Emspira 3
Microscopios
Emspira 3 digital microscope empowers users to streamline inspection processes, cover inspection needs flexibly, and work with confidence. An ideal partner for manipulation, quality control, inspection and research applications.
  • Flexibility thanks to the modular design and large variety of accessories
  • Ease of use - create overlays and reference images for comparison
  • Future proof - capture directly to USB stick or network folder or send images via email
  • Intuitive, customisable UI with mouse controls
  • High quality, robust and antimicrobial housing AgTreat™ - IP 21
Streamline your inspection process
Emspira 3 helps you to perform comprehensive visual inspection tasks with no need for a PC, giving you in addition the advantage of less clutter. Its integrated on-screen display (OSD) provides intuitive tools for stand-alone operation.
Directly compare to references with a single click
Pass / fail decision making is facilitated by comparing the live image directly to reference images or customized overlays with a single click. It is especially helpful for recurring tasks, e.g. checking if parts or components are within specified tolerances.
Keep your data easily available at all times
Minimize the risk of data loss by keeping results and data on your local network for worry-free storage. This capability gives you the confidence that all relevant data is available when you need it.
Adaptable para sus diferentes tareas
Personalice Emspira 3 a las exigencias de muchas muestras y adáptelo fácilmente a las necesidades cambiantes de aplicaciones específicas, como I+D y análisis de fallos, gracias a su diseño modular y gran variedad de accesorios. Dependiendo de sus tareas, usted elige cómo almacenar imágenes, en unidades USB o en carpetas de red.
Simplemente, úselo, diseñado para todos
Emspira 3 está diseñado para usuarios de cualquier nivel de habilidad. Puede operar el sistema de forma intuitiva con una formación mínima, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo. Trabaje de acuerdo con su estilo preferido: use un ratón, teclado, pantalla táctil e interruptor de mano / pie.
Puesto de trabajo ergonómico
Emspira 3 como microscopio digital sin oculares ofrece beneficios ergonómicos. Los usuarios pueden inspeccionar de una manera cómoda con menos tensión al ver imágenes rápidas en vivo (hasta 60 fps) en una resolución 4K en un monitor.
Información para pedidos: Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pedirse por separado (excepto para las configuraciones independientes). Garantía de dos años
Información de suministro: 630-3381 incluye: Microscopio Emspira 3, Objetivo 1.0x Planapo Serie Z, Adaptador-Telecéntrico (0.8× y 1.0× Planapo), Adaptador M60 cuerpo a rosca de objetivo M42, Unidad de enfoque 300 mm M-Series Routine, Portador de microscopio, Base de luz incidente (Medio con antichoque), Leica LED3000 RL (58 mm), Difusor para LED3000 RL, Fuente de alimentación para LED3000/LED5000, Cubierta antipolvo (40×35×60 cm, antiestático), Monitor HDMI táctil de 10"con montaje en columna estándar, kit independiente Emspira 3, cable de alimentación.
630-3382 incluye: Paquete Emspira 3 - 4k (incluido microscopio, monitor 4K y accesorios), Objetivo 1.0x Planapo serie Z, Adaptador-Telecéntrico (0.8× y 1.0× Planapo), Adaptador M60 cuerpo a rosca de objetivo M42, Unidad de enfoque 300 mm M-Series Routine, Portador de microscopio, Base de luz incidente (Medio con antichoque), Leica LED3000 RL (58 mm), Difusor para LED3000 RL, Fuente de alimentación para LED3000 / LED5000, Cubierta antipolvo (40×35×60 cm, antiestática), Cable de alimentación.