n-Pentano 99% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: Pentano
5501-25EA 218.35 EUR
5501-25 5501-45
n-Pentano 99% (por GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Pentano
Precaución: Preserve in tight and cool conditions.
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Pto. Ebullición: 36,1 °C
Densidad: 0,63
Pto. de inflamación: –48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009498
Núm. CAS: 109-66-0
UN: 1265
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥99,0%
Water (KF) ≤0,02%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,001%
Sulfur Compounds ≤0,001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use