Gradillas para microtubos, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
45003-0000EA 48.7 EUR
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Gradillas para microtubos, J.T.Baker®
Tubos Microtubos
Sistema de almacenaje de muestras segura.
  • Fondo en V para una recuperación óptima de las muestras
  • Disponibles tubos individuales o tiras de 8 tubos
  • Disponible capmat de 96 pocillos y tiras de 8 tapas de inserción
  • Gradilla marcada alfanuméricamente rellenable
  • No esterilizada
Las gradillas para microtubos se suministran con tubos incluidos. La gradilla también puede llenarse con tubos individuales disponibles por separado. Tienen una huella de acuerdo con la norma SBS y son compatibles con todos los sistemas robóticos actuales.