Cajas de servicios
Proveedor: MULTIROIR
1752 1753 1754 1755 3629 3630 3631
216-2472EA 39.3 EUR
216-2472 216-2473 216-2474 216-2475 216-2477 216-2478 216-2479
Cajas de servicios
Cajas Cajas de almacenamiento
Gama de prácticas cajas de PP en 9 tamaños diferentes, 5 redondas y 4 cuadradas, de 0,25 a 8 L.
  • Calidad alimentaria
  • Tapas suaves y flexibles
  • Superficie antideslizante apta para el congelador y el frigorífico
  • Resistente a los ácidos y a los álcalis
  • Resistente al frío y al calor De -20 a +100 °C
Todas las cajas tienen una tapa suave y flexible, que garantiza un cierre seguro y un montaje y desmontaje fáciles.
La superficie de las cajas es ligeramente rugosa y ofrece una función "antideslizante" incluso con las manos mojadas.
Fáciles de limpiar, estas cajas de almacenamiento para laboratorios son apilables y pueden colocarse en el congelador o en el frigorífico.