VWR®, Racks de bandejas deslizantes para cajas criogénicas, altura 50 mm
Proveedor: VWR Collection
479-2251EA 163 EUR
479-2251 479-2252 479-2253 479-2254 479-2255 479-2256 479-2257 479-2437
VWR®, Racks de bandejas deslizantes para cajas criogénicas, altura 50 mm
Gradillas Soportes de criocajas
Las estanterías para congeladores como sistemas de almacenamiento e inventario para ultracongeladores verticales facilitan la organización de sus muestras.
  • Están disponibles diferentes dimensiones de altura y profundidad y se pueden usar en todas las marcas de congeladores
  • Racks para cajas criogénicas estándar de 2" (133×133×51 mm)
  • Hecho de acero inoxidable resistente a la corrosión con bordes suavizados
Estos estantes aseguran un proceso operativo ergonómico ya que los cajones se colocan en el estante. Con un diseño extraíble, facilita la obtención de muestras sin sacar todo el estante del congelador. La bandeja tiene un asa de fácil acceso.
Mida la altura y la profundidad interior en el compartimento de su congelador antes de elegir las rejillas adecuadas. En la pestaña 'Información relacionada' encontrará información adicional para ayudarlo en la selección.
Información para pedidos: Se entrega sin criocajas.