VWR® Eco Premium, Ultracongeladores
Proveedor: VWR Collection
471-1252EA 14030 EUR
471-1252 471-1253
VWR® Eco Premium, Ultracongeladores
Congeladores Ultracongeladores
Los congeladores ULT Eco Premium de VWR® están diseñados para el almacenamiento seguro y confiable de muestras sensibles. Cuentan con control ergonómico y bajo consumo de energía.
  • Capacidad máxima de caja de 2'': 264/352/528
  • Certificado Energy Star
  • Temperaturas entre −86 y −50 °C
  • Eco Premium 352 y 528: tiempo de calentamiento prolongado (tiempo de calentamiento entre −86 y −50 °C: 360 min)
  • Eco Premium 264: tiempo de calentamiento prolongado (tiempo de calentamiento entre −86 y −50 °C: 280 min)
  • Aislamiento VIP de alta eficiencia y cámara de muestra resistente a la corrosión de larga duración
  • Refrigerantes ecológicos
  • Interfaz USB y Ethernet para transferencia de datos
Los ultracongeladores Eco Premium de VWR® tienen una cámara interior de acero inoxidable, una configuración de rejilla flexible y se caracterizan además por un bajo consumo de energía y costes de electricidad. Tienen compartimentos de cámara adaptables individualmente y las muestras permanecen congeladas durante >30 horas durante un corte de energía o una falla del sistema. Los refrigerantes respetuosos con el clima que se utilizan ayudan a proteger el medio ambiente.
Certificaciones: UL, cUL, UKCA.
Información para pedidos: Hay una variedad de accesorios disponibles, estos se deben pedir por separado.