Condrocitos humanos osteoartríticos P0 (50-70y), CELLvo™
Proveedor: STEMBIOSYS
CELLvo™ Ostoeoarthritic Human Chondrocytes (50-70y) son células primarias sin cultivar aisladas de cartílagos de cadáveres con enfermedades recientes procedentes de donantes de entre 50 y 70 años. El estado de la osteoartritis se determina mediante una inspección macroscópica utilizando una escala de Outerbridge (1960) modificada. Las células se aíslan mediante digestión enzimática antes de la criopreservación.