Fenolftaleína 1% in ethanol 70% indicador de pH
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
31723.230EA 50.5 EUR
31723.230 31723.290 31723.230_T VWRC31723.290_T
Fenolftaleína 1% in ethanol 70% indicador de pH
Fenolftaleína
  • Transition range pH 8.2-9.8
Formula: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005913
Núm. CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,07243
Order Now
Resultados test especificaciones
Application test passes test