Placa para PCR de 96 pocillos para automatización, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
43001-0301EA 244 EUR
43001-0301 43001-0302 43001-0305 43001-0306
Placa para PCR de 96 pocillos para automatización, J.T.Baker®
Microplacas Placas PCR
Las placas para PCR J.T.Baker® están construidas con dos componentes plásticos. Un marco ultrarígido de policarbonato para la automatización y pocillos ultradelgados de polipropileno para la transferencia térmica y resultados de qPCR óptimos.
  • Disponible en versiones con código de barras y sin código de barras
  • Formato SBS estándar para uso con automatización
  • Bordes de pocillos ligeramente elevados para un mejor sellado
  • Apilable y viene con ocho muescas para una fácil inserción en el termobloque
  • Marco y pocillos blancos o transparentes
  • Marcas alfanuméricas en los pocillos
  • Fondo en V
  • Perfil bajo
Los pocillos de plástico están disponibles en dos colores (transparente y blanco) para obtener resultados de qPCR óptimos según el ciclador de qPCR. Los pocillos blancos garantizan resultados de qPCR de alta calidad al concentrar la señal fluorescente, lo que evita la pérdida de señal y permite una mejor detección de la señal por parte del instrumento.
Aplicaciones: PCR, qPCR, preparación de bibliotecas de NGS.
Certificaciones: Fabricados en condiciones de sala limpia (ISO 14644-1 clase 8). Sin ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.
Envase: 10 paquetes de 5 placas en lámina de PE.