Embudos desechables para polvos, LaboPlast® / SteriPlast®
Proveedor: BURKLE
5378-6005 5378-6006 5379-0041 5379-1041 5378-6007 5378-6008
221-0308EA 23.2 EUR
221-0308 221-0309 221-0310 221-0311 221-0312 221-0313
Embudos desechables para polvos, LaboPlast® / SteriPlast®
Embudos Embudos para polvos
Este embudo desechable para polvo tiene una salida corta y ancha y es ideal para el trasiego de materiales y muestras en polvo, granulados, suspensiones y otros líquidos.
  • Para el trasiego fácil y seguro
  • Abertura grande para evitar taponamientos
  • Herramienta para laboratorios, salas blancas o la toma de muestras
  • Fabricadas en sala blanca (clase de sala blanca 7)
  • Embalada individualmente y opcionalmente esterilizada
  • Homologación de la FDA y para alimentos en la UE
La abertura ancha del embudo desechable para polvo evita que se produzcan taponamientos de polvo o granulado durante el llenado. Esto convierte a esta práctica e higiénica herramienta de llenado en un accesorio de gran utilidad para el laboratorio o la toma de muestras. Con ayuda de un papel filtrante, el embudo desechable también resulta especialmente útil para filtrar.
Este robusto embudo desechable para sustancias en polvo es la herramienta ideal para laboratorios, salas blancas y la toma de muestras, y puede utilizarse en los sectores farmacéutico, químico, cosmético, de alimentación y piensos y, en general, en cualquier lugar donde se requiera una limpieza máxima.
Envase: 10 unidades por pack, embalado individualmente.