Bandeja de instrumentos de acero inoxidable
Proveedor: BURKLE
4208-0001 4208-0002 4208-0003 4208-0004
BURK4208-0001EA 25.4 EUR
BURK4208-0001 BURK4208-0002 BURK4208-0003 BURK4208-0004
Bandeja de instrumentos de acero inoxidable
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de instrumental
Instrumentos, material de laboratorio o muestras pueden depositarse y transportarse en las resistentes bandejas de acero inoxidable. Presentan una superficie lisa y fácil de limpiar.
  • Acero inoxidable V2A
  • Preparar, depositar y transportar instrumentos y muestras
  • Higiénica y duradera
La bandeja rectangular para instrumentos es apropiada para el almacenamiento higiénico en las industrias química, farmacéutica, cosmética, de piensos así como alimentos y bebidas.