Bandeja, de acero inoxidable, perfil alto
Proveedor: BURKLE
4208-0020 4208-0021 4208-0022 4208-0023 4208-0024 4208-0025
BURK4208-0020EA 23.7 EUR
BURK4208-0020 BURK4208-0021 BURK4208-0022 BURK4208-0023 BURK4208-0024 BURK4208-0025
Bandeja, de acero inoxidable, perfil alto
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de laboratorio
La robusta bandeja de acero inoxidable resulta ideal para limpiar, desinfectar o esterilizar instrumentos, así como para depositar y transportar diferentes utensilios o muestras. Gracias a su superficie lisa, la bandeja de instrumentos es fácil de limpiar.
  • Para limpiar, desinfectar, esterilizar o depositar la instrumentación de laboratorio
  • Robusta e higiénica
  • Esterilizable en autoclave
La bandeja rectangular tiene un borde bajo y puede ser empleada en diversos campos del sector farmaceútico, químico, cosmético y de la alimentación.