Bandeja, de acero inoxidable, perfil alto
Proveedor: BURKLE
4208-0040 4208-0041 4208-0042
BURK4208-0040EA 66.6 EUR
BURK4208-0040 BURK4208-0041 BURK4208-0042
Bandeja, de acero inoxidable, perfil alto
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de laboratorio
La bandeja de acero inoxidable presenta una gran versatilidad en cuanto a su uso en distintas aplicaciones, por ejemplo, para depositar, transportar, limpiar utensilios de laboratorio, muestras, etc. Su superficie lisa y pulida facilita la limpieza.
  • Para depositar, transportar o limpiar instrumentos
  • Robusta e higiénica
  • Esterilizable en autoclave
La bandeja rectangular tiene un borde alto y por tanto es muy estable. Ideal para el uso en aplicaciones farmacéuticas, químicas, alimentarias y cosméticas.