Etidio bromuro solución 0,07 %
Proveedor: PanReac AppliChem
A2273.0005 A2273.0015
A2273.0005EA 38.6 EUR
A2273.0005 A2273.0015
Etidio bromuro solución 0,07 %
Etidio bromuro
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Información de suministro: Supplied in a dropper bottle.
Formula: C₂₁H₂₀BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011724
Núm. CAS: 1239-45-8