Piperidina ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) para síntesis de péptidos
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hexahidropiridina
89049.290EA 170 EUR
89049.290 89049.460
Piperidina ≥99.5% (GC, on anhydrous basis) para síntesis de péptidos
Piperidina
Formula: C₅H₁₁N
Pto. de inflamación: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005979
Núm. CAS: 110-89-4
UN: 2401
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC on anhydrous basis) min. 99.5%
Color (APHA Pt-Co) max. 20
Pyridine max. 0.15%
Residue after evaporation max. 0.001% (w/w)
Water (Karl Fischer) max. 0.1% (w/w)
Iron (Fe) max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) max. 0.1 ppm
Lead (Pb) max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) max. 0.1 ppm