Bolsa muestra, SteriBag Cleanroom
Proveedor: BURKLE
5344-8010 5344-8012
BURK5344-8010EA 566 EUR
BURK5344-8010 BURK5344-8012
Bolsa muestra, SteriBag Cleanroom
Bolsas Bolsas para muestras
La bolsa de muestras SteriBag Cleanroom con embalaje doble se puede introducir directamente en la sala blanca. Las bolsas de muestras están embaladas en grupos de 25 en un embalaje exterior doble, de manera que se pueden extraer de una en una, por lo que son excepcionalmente útiles para las salas blancas.
  • Estéril, embalaje doble
  • Sin ribonucleasa, deoxiribonucleasa ni pirógenos
  • PE, transparente
  • Hermética al líquido
  • Con espacio de rotulación
Las bolsas estériles se pueden utilizar directamente en la sala blanca. Las bolsas SteriBag Cleanroom son estériles por dentro y por fuera. De esta manera, se garantiza un almacenamiento y transporte totalmente libre de contaminación para sustancias sólidas, líquidas y semisólidas. Esta bolsa de muestras resulta ideal para los sectores
químico y farmacéutico. La bolsa de muestras desechable dispone de un espacio de rotulación, ayuda a ahorrar espacio y es muy fácil de transportar. La abertura de gran tamaño de la bolsa facilita el llenado de las muestras.