Botellas redondas con cierre abatible
Proveedor: BURKLE
0308-1000 0308-0500 0308-0100 0308-0250
BURK0308-1000EA 4.5 EUR
BURK0308-1000 BURK0308-0500 BURK0308-0100 BURK0308-0250
Botellas redondas con cierre abatible
Frascos Botellas de plástico
Manejable botella redonda con cierre abatible, especialmente adecuada para líquidos cosméticos, emulsiones, cremas y aceites. Permite la extracción en porciones.
  • Botella de HDPE transparente, cierre de PP
  • Cierre abatible con abertura de diámetro de 3 mm
  • Económicas y de diseño moderno