Etanol 80% vol, Grado biología molecular
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
6624.5000EA 71 EUR
6624.5000 6624.0500 VWRC6624.0500_T VWRC6624.5000_T
Etanol 80% vol, Grado biología molecular
Etanol
Etanol 80% en agua listo para usar - precalificado para aplicaciones de biología molecular.
  • Etanol al 80%
  • Libre de DNasa/RNasa y proteasa
  • Listo para usar para evitar la dilución en agua (ahorra tiempo y evita la contaminación)
  • Adecuado para la purificación y precipitación de ADN, ARN y proteínas
Ethanol 80% is required in many protocols (automated or manual) for nucleic acid purification using columns or magnetic bead-based technology. Ethanol is free from DNase/RNase so can be used to purify high quality nucleic acid from a range of sample types.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: -117
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (V/V) (ethanol) 79 - 81 %
Density (20/4) 0,856 - 0,862
DNAses (exo-endonucleases) Not detected
RNAses Not detected
Proteases Not detected