Cobalto (II) cloruro hexahidrato 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) cloruro hexahidrato
22894.290EA 437 EUR
22894.290 22894.184 22894.261 22894.465
Cobalto (II) cloruro hexahidrato 97.0-102.0%, GPR RECTAPUR®
Dicloruro de cobalto hexahidrato
Formula: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 56 °C
Densidad: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149652
Núm. CAS: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02462
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 97 %
Identification passes test
SO4 (Sulphate) max. 100 ppm
Cu (Copper) max. 50 ppm
Fe (Iron) max. 50 ppm
Ni (Nickel) max. 0.15%
Pb (Lead) max. 30 ppm
Zn (Zinc) max. 0.05%