(±)Catechin hydrate, off-white powder
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BI6151-5G BI6151-10G BI6151-25G
APOSBI6151-5GEA 509 EUR
APOSBI6151-5G APOSBI6151-10G APOSBI6151-25G
(±)Catechin hydrate, off-white powder
(+/-)Catechin hydrate (racemic)
Formula: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
MW: 308,28 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00149354
Núm. CAS: 7295-85-4