Biotin-PEG4-acid ≥98% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Biotin-PEG4-propionic acid, 15-(Biotinamido)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic Acid, PEG4-biotin acid, 17-Oxo-21-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azahenicosanoic acid
B5562-250MG B5562-50MG
TCIAB5562-250MGEA 264 EUR
TCIAB5562-250MG TCIAB5562-50MG
Biotin-PEG4-acid ≥98% (by titrimetric analysis)
Biotin-PEG4-acid
Formula: C₂₁H₃₇N₃O₈S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08457831
Núm. CAS: 721431-18-1