, gotas, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Tamiz molecular A3
28468.292EA
173
EUR
28468.292
28468.230
, gotas, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Adsorción de las moléculas de un diámetro inf. a 3 µm
Formula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00131613 Núm. CAS: 308080-99-1 EINECS: 215-283-8 |
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |
Loss on ignition (950 °C) | max. 5% |
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) | min. 20% |