Sodio hidróxido solución 10%, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
85660.290EA 50.4 EUR
85660.290 85660.410
Sodio hidróxido solución 10%, AnalaR NORMAPUR®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Densidad: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 10.0 - 10.5%
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Total nitrogen (N) max. 1 ppm
Carbonate (as Na₂CO₃) max. 1%
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) max. 5 ppm
Aluminium (Al) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm