Accesorios para circuladores frigoríficos y de calefacción, MAGIO™ Serie MS
Proveedor: JULABO GmbH
9900100 9970245 9810007 8901120
JULA9900100EA 470 EUR
JULA9900100 JULA9970245 JULA9810007 JULA8901120
Accesorios para circuladores frigoríficos y de calefacción, MAGIO™ Serie MS
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta
El Booster Heater ofrece la posibilidad de aumentar la capacidad de calentamiento de algunos termostatos de laboratorio MAGIO en 6 kW, ampliando así su rango operativo. El Booster Heater puede utilizarse en un rango de temperatura de -50 a 300 °C. El control inteligente en combinación con MAGIO garantiza su integración en sistemas totalmente automatizados.
  • El Booster Heater consta de dos componentes:
  • Unidad de control
  • Unidad calefactora de 2×3 kW
  • La unidad calefactora se inserta en la abertura de la bañera en lugar de la tapa de la bañera. La unidad de