Dietanolamina 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Iminodietanol
23372.290EA 43.2 EUR
23372.290 23372.360 23372.460
Dietanolamina 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Dietanolamina
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002843
Núm. CAS: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
IR: 01-2119488930-28
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) 98.5 - 101.0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Melting point (lower value) ≥ 25 °C
Melting point (upper value) ≤ 29 °C
Water ≤ 0.15 %