4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Alcohol de diacetona, Alcohol diacetónica
23427.290EA 75 EUR
23427.290 23427.320 23427.460
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004471
Núm. CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
IR: 01-2119473975-21
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Colouration ≤ 20 APHA ≤ 20 APHA
Density (20/4) 0,937 - 0,943
Refractive index (20°C) 1,422 - 1,425
Evaporation residue ≤ 0,02 %
Water ≤ 0,1 %