Silicagel, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Proveedor: VWR Chemicals
27616.292EA 63.3 EUR
27616.292 27616.360
Silicagel, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Silicagel
Absorbente de la humedad, neutro, ni delicuescente, ni corrosivo. Se puede regenerar por calentamiento a 150°C aprox.
  • Can be reactivated without significantly impairing the efficiency
  • Very economical
  • Easy to dispose
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Moisture loss ≤2,0%
Adsorption capacity (H₂O; 40% RH) ≥20,0%