Silicagel, azul, pearls, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, con indicador
Proveedor: VWR Chemicals
89050.292EA 28.8 EUR
89050.292 89050.360
Silicagel, azul, pearls, GPR RECTAPUR® 2 - 4 mm, con indicador
Silicagel
Absorbente de la humedad, neutro, ni delicuescente, ni corrosivo. Se puede regenerar por calentamiento a 150°C aprox.
  • Free of cobalt(II)chloride
  • Regeneration is possible at 120 °C for 4 hours
  • Colour change from dark blue to pink
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%