Silicagel, yellow/blue, fractured, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, con indicador
Proveedor: VWR Chemicals
89051.292EA 38 EUR
89051.292 89051.360
Silicagel, yellow/blue, fractured, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, con indicador
Silicagel
Absorbente de la humedad, neutro, ni delicuescente, ni corrosivo. Se puede regenerar por calentamiento a 150°C aprox.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from yellow to light blue
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Adsorption capacity (H₂O; 25 °C; 40% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%