Silicagel, orange/green, gotas, GPR RECTAPUR® 2 - 5 mm, con indicador
Proveedor: VWR Chemicals
89054.292EA 32.4 EUR
89054.292 89054.360
Silicagel, orange/green, gotas, GPR RECTAPUR® 2 - 5 mm, con indicador
Silicagel
Our silica gel orange/green is used where products need to be protected from humidity during storage and transportation. The colour changes from orange to dark green when saturated.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from orange to dark green
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%