Yodo alcoholic solution Reag.Ph.Eur. 1045804
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
84119.290EA 285 EUR
84119.290 84119.290_T
Yodo alcoholic solution Reag.Ph.Eur. 1045804
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05036