Ortofosfato de tripotasio 90+ %, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio fosfato trisódico, tri-Potasio fosfato
467330010 467330050 467330250
ACRO467330010EA 54.6 EUR
ACRO467330010 ACRO467330050 ACRO467330250
Ortofosfato de tripotasio 90+ %, puro
Ortofosfato de tripotasio
Formula: K₃O₄P
Pto. de fusión: 1340 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036295
Núm. CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Índice Merck: 12,07830
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥90.0 %
Water =<10 %