3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, N1-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine
466340250 466341000 466345000
ACRO466340250EA 26.7 EUR
ACRO466340250 ACRO466341000 ACRO466345000
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Formula: C₁₀H₂₅N₃
MW: 187,33 g/mol
Pto. Ebullición: 128,0°C ...131.0°C (27.0 hPa)
Densidad: 0,8410 g/mL
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD00014880
Núm. CAS: 6711-48-4
EINECS: 229-761-9
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Total base 96.0 to 104.0 %