Clobetasol propionate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
466820010 466820050
ACRO466820010EA 55.7 EUR
ACRO466820010 ACRO466820050
Clobetasol propionate ≥97%
Clobetasol propionate
Formula: C₂₅H₃₂ClFO₅
Número MDL: MFCD00058499
Núm. CAS: 25122-46-7
EINECS: 246-634-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Crystalline powder, White to almost white
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196.0°C to 200.0°C
HPLC >=97.0 %
Loss on drying =<0.5 %