Dimetil sulfóxido ≥99.9%, Cryopres™ USP for cryopreservation, sterile-filtered
Proveedor: MP Biomedicals
Atención
092780145 092780148
092780145.EA 42.3 EUR
092780145. 092780148.
Dimetil sulfóxido ≥99.9%, Cryopres™ USP for cryopreservation, sterile-filtered
Dimetil sulfóxido
Cryopres™ Dimethyl sulfoxide is commonly used in cell cryopreservation, along with glycerol, to prevent damage to cell membranes during freezing. USP, Ph. Eur., sterile-filtered.
Precaución: For laboratory use. Not for injection.
Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 189 °C (lit.)
Pto. de fusión: 16…19 °C (lit.)
Densidad: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3