2-(4-Hidroxifenil)etanol ≥98%
Proveedor: Cayman Chemical
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcohol 4-hidroxifenetilico
27600-100
27600-250
27600-500
CAYM27600-100EA
137
EUR
CAYM27600-100
CAYM27600-250
CAYM27600-500
2-(4-Hidroxifenil)etanol ≥98%
2-(4-Hidroxifenil)etanol
Tyrosol is a phenol that has been found in olives and olive oil and has diverse biological activities.
Precaución: This product is not for human or veterinary use.
Formula:
C₈H₁₀O₂ MW: 138.17 g/mol Pto. Ebullición: 310 Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00002902 Núm. CAS: 501-94-0 |