iFSP1 ≥98%
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: 1-amino-3-(4-methylphenyl)-pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
29483-10 29483-100 29483-5 29483-50
CAYM29483-10EA 89.1 EUR
CAYM29483-10 CAYM29483-100 CAYM29483-5 CAYM29483-50
iFSP1 ≥98%
iFSP1
iFSP1 is an inhibitor of apoptosis inducing factor mitochondria-associated 2/ferroptosis suppressor protein 1 (AIFM2/FSP1)
Precaución: 98
Formula: C₂₀H₁₃N₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01572665
Núm. CAS: 150651-39-1