Oleato de sodio ≥95%
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Sodio oleato
24659-100 24659-25 24659-50 24659-10
CAYM24659-100EA 511 EUR
CAYM24659-100 CAYM24659-25 CAYM24659-50 CAYM24659-10
Oleato de sodio ≥95%
Oleato de sodio
Oleic acid is a monounsaturated fatty acid and a major component of membrane phospholipids that has been found in human plasma, cell membranes, and adipose tissue.
Precaución: This product is not for human or veterinary use.
Formula: C₁₈H₃₃NaO₂
MW: 304.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004438
Núm. CAS: 143-19-1