Azul de bromotimol solución R3 Reag. Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
84118.180EA
82.8
EUR
84118.180
84118.180_T
Azul de bromotimol solución R3 Reag. Ph. Eur.
Azul de bromotimol
Formula:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S MW: 624.39 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005872 Núm. CAS: 76-59-5 Índice Merck: 13,01430 |